2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302434-1G
PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA
209
CHF
APOSPC302434-1G
APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,134 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116043 CAS-Nummer: 1043500-64-6 |