2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC302432-10G
PC302432-5G
APOSPC302432-10GEA
339
CHF
APOSPC302432-10G
APOSPC302432-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ MW: 187,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116017 CAS-Nummer: 886501-57-1 |