2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302420-1G
PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA
140
CHF
APOSPC302420-1G
APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206.119 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832364 CAS-Nummer: 1214383-11-5 |