4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 126 CHF
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115833
CAS-Nummer: 1735-55-3
UN: 3261
ADR: 8 III