4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302410-10G
PC302410-5G
PC302410-1G
APOSPC302410-10GEA
64.5
CHF
APOSPC302410-10G
APOSPC302410-5G
APOSPC302410-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115832 CAS-Nummer: 62584-23-0 |