4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302407-5G PC302407-1G
APOSPC302407-5GEA 166 CHF
APOSPC302407-5G APOSPC302407-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115843
CAS-Nummer: 886496-79-3