3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302392-1G
PC302392-5G
PC302392-10G
APOSPC302392-1GEA
212
CHF
APOSPC302392-1G
APOSPC302392-5G
APOSPC302392-10G
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ MW: 216.181 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660223 CAS-Nummer: 886499-84-9 |