2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302385-5G PC302385-10G PC302385-1G
APOSPC302385-5GEA 230 CHF
APOSPC302385-5G APOSPC302385-10G APOSPC302385-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115943
CAS-Nummer: 886499-44-1
UN: 3261
ADR: 8,III