2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302383-5G PC302383-1G PC302383-25G
APOSPC302383-5GEA 126 CHF
APOSPC302383-5G APOSPC302383-1G APOSPC302383-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115831
CAS-Nummer: 39959-94-9