2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302377-5G
PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA
158
CHF
APOSPC302377-5G
APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₉H₅F₆NO MW: 257.133 g/mol Melting Pt: 166…168 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973747 CAS-Nummer: 53130-46-4 |