2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302372-10G PC302372-5G
APOSPC302372-10GEA 528 CHF
APOSPC302372-10G APOSPC302372-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115982
CAS-Nummer: 849632-69-5