5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302364-1G PC302364-5G
APOSPC302364-1GEA 112 CHF
APOSPC302364-1G APOSPC302364-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,183 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832354
CAS-Nummer: 1017779-24-6