5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302353-1G PC302353-5G
APOSPC302353-1GEA 278 CHF
APOSPC302353-1G APOSPC302353-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,009 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519355
CAS-Nummer: 1092461-17-0