4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 236 CHF
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,183 g/mol
Melting Pt: 202…208 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06205654
CAS-Nummer: 773131-66-1