4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302341-1G PC302341-5G PC302341-10G
APOSPC302341-1GEA 261 CHF
APOSPC302341-1G APOSPC302341-5G APOSPC302341-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242,555 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660252
CAS-Nummer: 886501-08-2