2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302336-1G PC302336-250MG
APOSPC302336-1GEA 2300 CHF
APOSPC302336-1G APOSPC302336-250MG
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClF₆O₂S₂
MW: 320,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054239
CAS-Nummer: 1706462-71-6