4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302329-1G PC302329-5G PC302329-10G
APOSPC302329-1GEA 237 CHF
APOSPC302329-1G APOSPC302329-5G APOSPC302329-10G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrClF₄
MW: 291.468 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23795334
CAS-Nummer: 1431329-80-4
UN: 3261
ADR: 8 III