3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302287-1G
PC302287-5G
PC302287-10G
APOSPC302287-1GEA
163
CHF
APOSPC302287-1G
APOSPC302287-5G
APOSPC302287-10G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline
Formel:
C₈H₉ClFNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832340 CAS-Nummer: 1017778-85-6 |