2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302234-1G PC302234-5G PC302234-10G
APOSPC302234-1GEA 163 CHF
APOSPC302234-1G APOSPC302234-5G APOSPC302234-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇ClFNO
MW: 199,609 g/mol
Melting Pt: 53…55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832267
CAS-Nummer: 1017777-64-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III