4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302213-1G PC302213-5G
APOSPC302213-1GEA 177 CHF
APOSPC302213-1G APOSPC302213-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆F₄O₃
MW: 250,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660259
CAS-Nummer: 886501-38-8