3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302184-1G PC302184-5G
APOSPC302184-1GEA 126 CHF
APOSPC302184-1G APOSPC302184-5G
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660334
CAS-Nummer: 886761-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III