2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302163-25G PC302163-5G PC302163-1G
APOSPC302163-25GEA 595 CHF
APOSPC302163-25G APOSPC302163-5G APOSPC302163-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660181
CAS-Nummer: 886502-09-6