2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302157-1G PC302157-5G
APOSPC302157-1GEA 346 CHF
APOSPC302157-1G APOSPC302157-5G
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
MW: 183.155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115940
CAS-Nummer: 886499-36-1