2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302155-1G PC302155-5G PC302155-10G
APOSPC302155-1GEA 151 CHF
APOSPC302155-1G APOSPC302155-5G APOSPC302155-10G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
MW: 183.155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116026
CAS-Nummer: 886501-94-6