2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302152-5G PC302152-10G PC302152-1G
APOSPC302152-5GEA 173 CHF
APOSPC302152-5G APOSPC302152-10G APOSPC302152-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₃FO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115871
CAS-Nummer: 886497-44-5
UN: 1760
ADR: 8,III