4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302145-1G PC302145-5G
APOSPC302145-1GEA 133 CHF
APOSPC302145-1G APOSPC302145-5G
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235,615 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660351
CAS-Nummer: 1259973-46-0