3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302142-1G
PC302142-5G
APOSPC302142-1GEA
154
CHF
APOSPC302142-1G
APOSPC302142-5G
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3-Fluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₃ MW: 213,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05227943 CAS-Nummer: 603105-73-3 |