3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302140-1G PC302140-5G
APOSPC302140-1GEA 140 CHF
APOSPC302140-1G APOSPC302140-5G
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
3-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660341
CAS-Nummer: 1260004-83-8