3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302137-1G PC302137-5G PC302137-10G
APOSPC302137-1GEA 188 CHF
APOSPC302137-1G APOSPC302137-5G APOSPC302137-10G
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
3-Chloro-2,4-difluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈ClF₂NO₂
MW: 235.615 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660336
CAS-Nummer: 1259964-91-4