2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302123-1G PC302123-5G
APOSPC302123-1GEA 140 CHF
APOSPC302123-1G APOSPC302123-5G
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methyl-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁F₂NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660183
CAS-Nummer: 1043500-56-6