2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302121-1G
PC302121-5G
PC302121-10G
APOSPC302121-1GEA
195
CHF
APOSPC302121-1G
APOSPC302121-5G
APOSPC302121-10G
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₁F₂NO₂ MW: 215,197 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660244 CAS-Nummer: 1215491-30-7 |