4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302105-1G
PC302105-5G
APOSPC302105-1GEA
209
CHF
APOSPC302105-1G
APOSPC302105-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅ClF₄O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23795333 CAS-Nummer: 1431329-65-5 |