5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 269 CHF
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250.602 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06205353
CAS-Nummer: 773129-56-9