4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302064-1G
PC302064-5G
APOSPC302064-1GEA
97.5
CHF
APOSPC302064-1G
APOSPC302064-5G
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid
Formel:
C₁₀H₉FO₂ MW: 180,176 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03002834 CAS-Nummer: 152152-18-6 |