3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302043-1G
PC302043-5G
PC302043-10G
APOSPC302043-1GEA
105
CHF
APOSPC302043-1G
APOSPC302043-5G
APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₂ MW: 236,163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025358 CAS-Nummer: 916420-41-2 |