2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302030-1G PC302030-5G PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA 126 CHF
APOSPC302030-1G APOSPC302030-5G APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₄
MW: 250,171 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972913
CAS-Nummer: 773109-13-0