2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302025-1G
PC302025-5G
PC302025-25G
PC302025-100G
APOSPC302025-1GEA
154
CHF
APOSPC302025-1G
APOSPC302025-5G
APOSPC302025-25G
APOSPC302025-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅ClF₃N MW: 219.591 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660233 CAS-Nummer: 633317-69-8 UN: 3439 ADR: 6.1 II |