2,4-Difluorocinnamyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
PC302013-1G
PC302013-5G
APOSPC302013-1GEA
95.8
CHF
APOSPC302013-1G
APOSPC302013-5G
2,4-Difluorocinnamyl bromide
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Formel:
C₉H₇BrF₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116060 CAS-Nummer: 886498-36-8 |