3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC301204-1G PC301204-5G PC301204-10G PC301204-25G
APOSPC301204-1GEA 41.8 CHF
APOSPC301204-1G APOSPC301204-5G APOSPC301204-10G APOSPC301204-25G
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21603714
CAS-Nummer: 1352457-29-4