4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
PC301202-1G PC301202-5G PC301202-10G
APOSPC301202-1GEA 33.2 CHF
APOSPC301202-1G APOSPC301202-5G APOSPC301202-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18917163
CAS-Nummer: 1321613-01-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable