2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301053-1G PC301053-250MG
APOSPC301053-1GEA 627 CHF
APOSPC301053-1G APOSPC301053-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈F₂N₂O₂
MW: 226.18 g/mol
Melting Pt: 211…213 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2168187-84-4