Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301047-1G
PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA
627
CHF
APOSPC301047-1G
APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂ Melting Pt: 124…127 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2451256-39-4 |