2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC301037-1G PC301037-250MG
APOSPC301037-1GEA 627 CHF
APOSPC301037-1G APOSPC301037-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,143 g/mol
Melting Pt: 214…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32689366
CAS-Nummer: 2168347-64-4