Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301031-1G PC301031-250MG
APOSPC301031-1GEA 627 CHF
APOSPC301031-1G APOSPC301031-250MG
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
MW: 254,233 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2514942-05-1