3,5-Difluorophenyl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301027-1G
PC301027-5G
APOSPC301027-1GEA
237
CHF
APOSPC301027-1G
APOSPC301027-5G
3,5-Difluorophenyl acetate
3,5-Difluorophenyl acetate
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25977412 CAS-Nummer: 315690-94-9 |