N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC301026-1G PC301026-5G
APOSPC301026-1GEA 149 CHF
APOSPC301026-1G APOSPC301026-5G
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
N-(4-Fluorophenyl)benzamide
Formel: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,223 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017938
CAS-Nummer: 366-75-6