(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC301001-100MG
PC301001-250MG
APOSPC301001-100MGEA
0
CHF
APOSPC301001-100MG
APOSPC301001-250MG
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(-)-2-(Fluorodiphenylmethyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₇H₁₈FN MW: 255,33 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093547 CAS-Nummer: 274674-23-6 |