1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC300998-1G PC300998-250MG
APOSPC300998-1GEA 541 CHF
APOSPC300998-1G APOSPC300998-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₅H₇ClF₃N₃
MW: 321,684 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31630105
CAS-Nummer: 151387-94-9