6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300987-1G
PC300987-250MG
APOSPC300987-1GEA
744
CHF
APOSPC300987-1G
APOSPC300987-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrF₃N₂O₂ MW: 309,039 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19687630 CAS-Nummer: 1121051-31-7 |