Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300986-1G PC300986-250MG
APOSPC300986-1GEA 156 CHF
APOSPC300986-1G APOSPC300986-250MG
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
MW: 337,093 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19704051
CAS-Nummer: 1121051-30-6